Documents
284483
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
Synonyme(s) :
D-Valinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro Beilstein :
1719138
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
Pf
35-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup