Principaux documents
R278378
4-CHLORO-ALPHA,ALPHA-DIMETHYLPHENETHYL ALCOHOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.668
Numéro MDL:
Autres remarques