Principaux documents
R533467
ACETIC ACID 3,4,5-TRIACETOXY-6-ACETOXYMETHYL-TETRAHYDRO-PYRAN-2-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.347
Numéro MDL:
Autres remarques