Principaux documents
T218030
1-(8A-ACETYL-1,5,8,8A-TETRAHYDRO-4A(4H)-NAPHTHALENYL)ACETONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.325
Numéro MDL:
Autres remarques