Principaux documents
R445746
2-METHOXY-6-((4-P-TOLYL-PIPERAZIN-1-YLIMINO)-METHYL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.414
Numéro MDL:
Autres remarques