Key Documents
181315
Sigma-Aldrich
Polyacrylonitrile
average Mv 150,000
Synonyme(s) :
Vinyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
(C3H3N)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mv 150,000
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.514
Température de transition
Tm 317 °C
Tg 85 °C
Densité
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La molécule de PAN possède des groupes nitrile fortement polaires. Elle est relativement insoluble dans l′eau. Les fibres de carbone à base de PAN possèdent une très grande résistance comparativement aux autres précurseurs polymères. Lorsqu′il est soumis à un traitement thermique, le PAN peut donner un rendement en carbone élevé, en produisant une structure moléculaire du type graphite thermiquement stable et fortement orientée. La génération de fibres de carbone à partir de fibres à base de PAN nécessite l′association de trois procédés, à savoir une stabilisation, une carbonisation et une graphitisation.
Application
Le polyacrylonitrile (PAN) est utilisé comme précurseur de carbone polymérique pour former des fibres de carbone, des matériaux en carbone activé électrofilé à méso-macropores et des additifs à base de noir de carbone. Ces éléments sont ensuite employés dans le stockage de l′hydrogène, les blindages EMI, en électrochimie et dans les procédés de séparation. Il peut avoir des applications dans les composites du type nanotubes de carbone mono-paroi à base de PAN.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Polyacrylonitrile single-walled carbon nanotube composite fibers.
Sreekumar TV, et al.
Advanced Materials, 16(1), 58-61 (2004)
A review of heat treatment on polyacrylonitrile fiber.
Rahaman MS, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92(8), 1421-1432 (2007)
Ji Sun Im et al.
Journal of colloid and interface science, 314(1), 32-37 (2007-06-19)
Mesoporous activated carbon samples were prepared from electrospun PAN-based carbon fibers using physical activation with silica. Textural characterization was performed using nitrogen adsorption at 77 K. The BET specific surface area and pore size distribution of silica activated carbon materials
Ji Sun Im et al.
Journal of colloid and interface science, 318(1), 42-49 (2007-11-09)
Polyacrylonitrile (PAN)-based carbon nanofibers (CNFs) were prepared by using electrospinning method and heat treatment to get the media for hydrogen adsorption storage. Potassium hydroxide and zinc chloride activations were conducted to increase specific surface area and pore volume of CNFs.
Fluorination effects of carbon black additives for electrical properties and EMI shielding efficiency by improved dispersion and adhesion.
Im JS, et al.
Carbon, 47(11), 2640-2647 (2009)
Articles
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.