Principaux documents
SML1623
Sigma-Aldrich
MSP-3
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-4-(thiophen-2-yl)butanamide
5 MG
153,00 $
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
153,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.39
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
white to beige
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCCC2=CC=CS2
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-20-15-10-12(7-8-14(15)18)11-17-16(19)6-2-4-13-5-3-9-21-13/h3,5,7-10,18H,2,4,6,11H2,1H3,(H,17,19)
Clé InChI
HCUVEUVIUAJXRB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MSP-3 is a Transient Receptor Potential Vanilloid Type-1 (TRPV1) channel agonist with antioxidant and neuroprotective activity. MSP-3 activated TRPV1 channels with similar efficacy as compared to capsaicin (EC50 = 870 nM). It protected a keratinocyte cell line from oxidative stress damage with more efficacy than capsaicin and prevented the damage caused by H2O2 in differentiated human neuroblastoma cell lines as well as in rat cortical slices.
TRPV1 agonist protective against oxidative stress
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable