V9130
N-Vanillylnonanamide
≥97%, powder
Synonyme(s) :
Capsaicin synthetic, N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide, N-Vanillylpelargonamide, Nonanoic acid vanillylamide, Nonylvanylamide, Pelargonic acid vanillylamide, Pseudocapsaicin
99,20 $
About This Item
99,20 $
Produits recommandés
Essai
≥97%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Clé InChI
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Trpv1(83810) , Trpv4(66026)
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves