Principaux documents
R426652
1,1,6,6-TETRAMETHOXYHEXANE
AldrichCPR
R426652-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R426652-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.284
Numéro MDL:
146,00 $