Principaux documents
52586
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidene]ammonium tetrafluoroborate, Phosphazenium tetrafluoroborate P2-BF4
5 G
268,00 $
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
268,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[[(CH3)2N]3P=]2N(BF4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.21
Beilstein:
5470923
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Pf
≥260 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
Clé InChI
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Phase transfer catalyst directing enolate alkylation towards O-substitution[1]; Starting material for preparing the corresponding fluoride, an extremely reactive naked fluoride, with KF[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
E.V. Dehmlow et al.
Chemische Berichte, 126, 2765-2765 (1993)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 103, 1376-1376 (1991)