Principaux documents
R278599
N4-BENZOYL-2',3'-DIDEOXYCYTIDINE
AldrichCPR
R278599-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R278599-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.332
Numéro MDL:
37,90 $