Principaux documents
61224
Supelco
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-{[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy}pyrrolidine-2,5-dione, 4-(Dimethylamino)benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 4-(Dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
500 MG
890,00 $
890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
890,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.26
Beilstein:
1479401
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Chaîne SMILES 
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable