Principaux documents
08450
Sigma-Aldrich
7-Amino-4-methyl-3-coumarinacetic acid N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-(Dimethylamino)coumarin-4-acetic acid-NHS, 7-Amino-4-methyl-3coumarinylacetyl, N-Succinimidyl 7-amino-4-methyl-3-coumarinylacetate, AMCA-NHS, Succinimidyl-7-amino-4-methylcoumarin-3-acetate
5 MG
528,00 $
528,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
528,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.29
Beilstein:
9007679
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
528,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥90% (HPLC)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 354 nm; λem 440 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)Oc3cc(N)ccc13
CC1=C(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)Oc3cc(N)ccc13
InChI
1S/C16H14N2O6/c1-8-10-3-2-9(17)6-12(10)23-16(22)11(8)7-15(21)24-18-13(19)4-5-14(18)20/h2-3,6H,4-5,7,17H2,1H3
Clé InChI
ILKQVTIMOGNSAS-UHFFFAOYSA-N
Application
AMCA-NHS has been utilized in the development of a donor europium chelate fluorochrome for use in LRET based analyses by first reacting with an amino group and then with DTPA anhydride . Utilized in FRET based studies, acting as the donor dye and can be paired with fluorescein-5-isothiocyanate as the acceptor dye . A blue fluorescent dye reactive towards primary amine groups on proteins, peptides, antibodies, and other biomolecules (at pH 7.0-9.0).
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Labeling of lysyl residues in proteins[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
H I Stefanova et al.
Biochemistry, 32(1), 356-362 (1993-01-12)
The (Ca(2+)-Mg2+)-ATPase of sarcoplasmic reticulum was labeled with the succinimidyl ester of 7-amino-4-methylcoumarin-3-acetic (AMCA). Although a large number of residues were labeled, it was found that Lys-492 was labeled preferentially at pH values between 6 and 8, consistent with an