Documents
N16428
Sigma-Aldrich
4-Nitrocinnamic acid, predominantly trans
97%
Synonyme(s) :
3-(4-Nitrophenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
289 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
María L Salum et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 148, 128-135 (2015-04-29)
Cinnamic acids are present in all kinds of plant tissues and hence in herbs and derived medicines, cosmetics and foods. The interest in their role in plants and their therapeutic applications has grown exponentially. Because of their molecular structure they