Principaux documents
C31600
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamic acid
99%
Synonyme(s) :
trans-3-(4-Chlorophenyl)propenoic acid
25 G
123,00 $
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
123,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.60
Beilstein:
2044025
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
248-250 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ivana Perković et al.
European journal of medicinal chemistry, 187, 111927-111927 (2019-12-08)
Harmicines constitute novel hybrid compounds that combine two agents with reported antiplasmodial properties, namely β-carboline harmine and a cinnamic acid derivative (CAD). Cu(I) catalyzed azide-alkyne cycloaddition was employed for the preparation of three classes of hybrid molecules: N-harmicines 6a-i, O-harmicines
Marina Marinović et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-09-27)
Harmicines represent hybrid compounds composed of β-carboline alkaloid harmine and cinnamic acid derivatives (CADs). In this paper we report the synthesis of amide-type harmicines and the evaluation of their biological activity. N-harmicines 5a-f and O-harmicines 6a-h were prepared by a