Principaux documents
HS28724B
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Pan, capacity 4 L, blue (polyurethane)
Synonyme(s) :
chiller box, cooling box, ice pan
1 EACH
196,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
196,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Nomenclature NACRES :
NB.22
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue (polyurethane)
L × l × H
381 × 254 × 140 mm
Capacité
4 L
Description générale
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Caractéristiques et avantages
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1