Principaux documents
725722
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamaldehyde
96%
1 G
68,40 $
68,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
68,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
57-63 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
Clé InChI
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable