Principaux documents
544655
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonamide
97%
5 G
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
116,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
111-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Methoxybenzenesulfonamide, also known as p-methoxybenzenesulfonamide, is an aromatic sulfonamide. It can undergo polyaddition with vinyloxiranes in the presence of a palladium catalyst.[1]
Application
4-Methoxybenzenesulfonamide may be used in the preparation of S,S-dimethyl-N-p-methoxybenzenesulfonylsulfilimine.[1] It may also be used as a ligand to generate novel bis-tetrahydrofuran–based human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitor.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Carbodiimide-sulfoxide reactions. XII. Reactions of sulfonamides.
The Journal of Organic Chemistry, 36(24), 3686-3691 (1971)
Palladium (0)-catalyzed polyaddition of bifunctional vinyloxirane with nitrogen nucleophiles. Synthesis of polymers containing an allylamine moiety in the main chain and pendant hydroxyl groups.
Koizumi T, et al.
Macromolecules, 36(15), 5882-5884 (2003)
Bis-tetrahydrofuran: a privileged ligand for darunavir and a new generation of hiv protease inhibitors that combat drug resistance.
Arun K Ghosh et al.
ChemMedChem, 1(9), 939-950 (2006-08-24)