Principaux documents
L130958
2-CHLORO-N-(2-CHLORO-4-METHYLPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.156
Numéro MDL:
Autres remarques