Principaux documents
S100323
2,4-DINITROPHENYL 2-OCTYL SULFONE
AldrichCPR
S100323-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S100323-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.389
Numéro MDL:
261,00 $