Principaux documents
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
25F, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 25UL FN PT#2, 25G
1 EA
58,90 $
58,90 $
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
58,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
58,90 $
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga
Caractéristiques
needle type Fixed
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 003000
L de l'aiguille
50 mm
Volume
25 μL
Application of solid-phase microextraction to the headspace gas chromatographic analysis of halogenated volatiles in selected foods.
Page, B. Denis, and Gladys Lacroix.
Journal of Chromatography A, 648.1, 199-211 (1993)
Application of Fourier transform infrared spectroscopy for monitoring short-chain free fatty acids in Swiss cheese.
Koca, N., et al.
Journal of Dairy Science, 90.8, 3596-3603 (2007)