Principaux documents
HAM202660
Hamilton® chromatography syringe, for Bruker/Varian/Chrompack GC Autosampler
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
1 EA
168,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
168,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Gastight syringe
Qualité
for chromatography
Caractéristiques
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Aiguille, D.I. × D.E.
0.41 mm × 0.72 mm
Calibre de l'aiguille
22
Volume × L
2.5 mL × 51 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.