The graduations for the Hamilton Syringe 28636U are as follows:
1.Major: 25 uL
2.Minor: 5 uL
3.Sub-minor: 2.5 uL
28636-U
Seringue Hamilton® 1725N
volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
148,00 $
About This Item
148,00 $
Produits recommandés
Matériaux
blunt tip stainless steel (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga (blunt tip)
Description
1725N
gastight
Caractéristiques
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203079
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Compatibilité
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
What are the graduations on the Hamilton Syringe 28636U, specifically regarding tick marks and measurement?