Key Documents
H9904
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-4′,5′-dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)12/h4-5,12H,1-3H3
Clé InChI
KEQHBVWVKYHDCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable