Principaux documents
113360
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
3,4,5-Trimethoxybenzyl cyanide
10 G
215,00 $
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
215,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Beilstein:
2214548
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
77-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CC#N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C11H13NO3/c1-13-9-6-8(4-5-12)7-10(14-2)11(9)15-3/h6-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
ACFJNTXCEQCDBX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile is synthesized by the condensation of 3 : 4 : 5-trimethoxybenzaldehyde with hippuric acid[1].
Application
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile is used as an internal standard during the determination of vancomycin in serum. The method used involved a direct and rapid solvent precipitation of protein[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
XXII.?Synthetical experiments in the isoflavone group.Part IV. A synthesis of 2-methylirigenol.
Baker W and Robinson R.
Journal of the Chemical Society, 152-161 (1929)
A F Rosenthal et al.
Clinical chemistry, 32(6), 1016-1019 (1986-06-01)
We simplified determination of vancomycin in serum by using a direct and rapid solvent precipitation of protein and by using a simple organic compound as internal standard. Reproductibility of the vancomycin retention time was improved by modifying the mobile phase.