239803
Cyclopamine
from Veratrum californicum, ≥97% (HPLC), solid, Sonic Hedgehog signaling antagonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Cyclopamine, V. californicum
255,00 $
About This Item
255,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Cyclopamine, V. californicum, Cyclopamine, V. californicum, CAS 4449-51-8, is a cell-permeable steroidal alkaloid & cholesterol mimic that specifically antagonizes Sonic Hedgehog signaling through direct interaction with Smo.
Niveau de qualité
Description
RTECS - GY0750000
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
20 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMF: 10 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1[C@@H]2[C@H](O[C@@]3([C@@H]2C)CC[C@H]4[C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O)C)CC4=C3C)C[C@@H](C1)C
InChI
1S/C27H41NO2/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Hh signaling in Shh-light2 assay
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Kim, S.K., and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable