H18607
2′-Hydroxyacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
2-Acetylphenol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
213 °C/717 mmHg (lit.)
Pf
3-6 °C (lit.)
Densité
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter