GF33949604
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 25 g, high purity 99.9999%
Synonyme(s) :
AS006105
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 339-496-04
Poids
25 g
Taille max. des fragments
20 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable