641650
Copper zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Copper zinc ferrite, Zinc copper ferrite, Zinc copper iron oxide
148,00 $
About This Item
148,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98.5% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
<100 nm (BET)
Densité
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O1[Fe]O[Zn]O[Fe]O[Cu]1
InChI
1S/Cu.2Fe.4O.Zn
Clé InChI
NYDRUKPDHKDXDW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable