202657
Arsenic
99.999% trace metals basis
146,00 $
About This Item
146,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Résistivité
33.3 μΩ-cm
pb
613 °C (lit.)
Pf
817 °C (lit.)
Densité
5.727 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[As]
InChI
1S/As
Clé InChI
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges