Documents
GF27051296
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.9999%
Synonyme(s) :
AS006105
About This Item
Code UNSPSC :
12141906
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 270-512-96
Poids
100 g
Taille max. des fragments
20 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable