GF13807188
Copper
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 86.2μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonyme(s) :
Copper, CU004500
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 138-071-88
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.1 μm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable