265519
Silver
foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis
294,00 $
About This Item
294,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.025 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Quantité
- 100×100 mm (approximately 2.6 g)
- 100×500 mm (approximately 13 g)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.