12816
Copper
foil, ≥99.8% (complexometric)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.8% (complexometric)
Forme
foil
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Taille
0.1 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Pb: ≤500 mg/kg
Sb: ≤50 mg/kg
Sn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable