349178
Copper
foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Copper sheet
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.98% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.25 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Quantité
150×150 mm (approximately 49.5 g)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.