Principaux documents
GF03247084
Neodymium
foil, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
ND000250
1 EA
2 520,00 $
2 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 520,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Nd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141609
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 032-470-84
Résistivité
64.0 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.5 mm
pb
3074 °C (lit.)
Pf
1021 °C (lit.)
Densité
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Nd]
InChI
1S/Nd
Clé InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable