Unfortunately, the molecular weight is not determined for this product.
900180
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in H2O, carboxylated
Synonyme(s) :
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
598,00 $
About This Item
598,00 $
Produits recommandés
Description
-45.1 mV ±20%
Niveau de qualité
Forme
dispersion
nanoparticles
Concentration
10 mg/mL in H2O
Taille moy. des particules
5 nm (DLS)
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.
-
what is the molecular weight of monodispersed nanodiamonds?