Documents
CBL610
Sigma-Aldrich
Anticorps de contrôle négatif IgG1 de souris, clone 1E2.2
clone 1E2.2, 1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.42
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
1E2.2, monoclonal
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Spécificité
Ce témoin isotype présente une réactivité croisée négligeable avec les antigènes de surface cellulaire humains sur les coupes de tissus ou dans les préparations cellulaires. Il permet donc d'estimer la liaison non-spécifique des anticorps monoclonaux de souris aux antigènes de la surface cellulaire.
Application
Anticorps témoin négatif IgG1 monoclonal de souris validé pour une utilisation en cytométrie en flux.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Qualité
Produit évalué par cytométrie en flux sur des cellules HeLa.
Analyse par cytométrie en flux : 2 µg de cet anticorps ont été utilisés comme témoin négatif IgG1 de souris pour marquer des cellules HeLa.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL600
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules HeLa
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Une quantité de commande minimale est requise pour être éligible. Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Paul D Madge et al.
Scientific reports, 6, 36012-36012 (2016-11-04)
Siglec-2 undergoes constitutive endocytosis and is a drug target for autoimmune diseases and B cell-derived malignancies, including hairy cell leukaemia, marginal zone lymphoma, chronic lymphocytic leukaemia and non-Hodgkin's lymphoma (NHL). An alternative to current antibody-based therapies is the use of
Tianfu Wang et al.
Communications biology, 7(1), 390-390 (2024-03-31)
Intervertebral disc degeneration (IDD) is a well-established cause of disability, and extensive evidence has identified the important role played by regulatory noncoding RNAs, specifically circular RNAs (circRNAs) and microRNAs (miRNAs), in the progression of IDD. To elucidate the molecular mechanism
Shannon McNulty et al.
Journal of virology, 87(2), 912-922 (2012-11-09)
Hantavirus pulmonary syndrome (HPS) is a severe respiratory disease characterized by pulmonary edema, with fatality rates of 35 to 45%. Disease occurs following infection with pathogenic New World hantaviruses, such as Andes virus (ANDV), which targets lung microvascular endothelial cells.
Dominique Mayrand et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1773, 93-105 (2018-04-25)
Optimal imaging methods are necessary in order to perform a detailed characterization of thick tissue samples from either native or engineered tissues. Tissue-engineered substitutes are featuring increasing complexity including multiple cell types and capillary-like networks. Therefore, technical approaches allowing the
Jennifer M Symonds et al.
Oncotarget, 7(14), 17905-17919 (2016-02-27)
We have previously shown that Protein Kinase C delta (PKCδ) functions as a tumor promoter in non-small cell lung cancer (NSCLC), specifically in the context of K-ras addiction. Here we define a novel PKCδ -> integrin αVβ3 ->Extracellular signal-Regulated Kinase