Principaux documents
CLS5400125
Pyrex® iodine determination flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, glass flasks, Corning® 5400
12 EA
878,00 $
878,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
878,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
878,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Joint
joint ST/NS stopper22
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5400-125
Capacité
125 mL
Description générale
Flasks are blown in specillay designed molds, thereby insuring uniformity and proper contour. The stopper projects above the liquid seal trough to facilitate removal.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.