Principaux documents
E6200
Sigma-Aldrich
(Ethoxymethylene)malononitrile
98%
25 G
55,50 $
100 G
121,00 $
55,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
55,50 $
100 G
121,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH=C(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
1634241
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
pb
160 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
64-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
Clé InChI
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Attention
This product is known to be a strong sensitizing agent
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Eszter Szennyes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Despite the substantial interest in C-glycosyl heterocycles as mimetics of biologically active native glycans, the appearance of C-glycopyranosyl derivatives of six-membered heterocycles, both in synthetic and biological contexts, is rather scarce. As part of our ongoing research program aimed at