262099
Oxychlorure de phosphore(V)
99.999%
Synonyme(s) :
Oxychlorure de phosphore (V), Trichlorure de phosphoryle
About This Item
Densité de vapeur
5.3 (vs air)
Pression de vapeur
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.999%
Forme
liquid
pH
1 (20 °C)
Point d'ébullition
105.8 °C (lit.)
Pf
1.25 °C (lit.)
Densité
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Clé InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A dehydrating agent in organic synthesis.
- A reagent in the cyclization of substituted aryl amides by Bischler−Napieralski cyclization reaction.
- A precursor for phosphorus diffusion in the p-type silicon solar cells processing.
It can also be used in the Vilsmeier-Haack reaction to synthesize aromatic aldehydes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter