Principaux documents
C47809
Sigma-Aldrich
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
98%
1 G
82,60 $
82,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
82,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
287 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
Clé InChI
FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
E Pralong et al.
Neuroscience letters, 136(1), 56-58 (1992-02-17)
The potency, specificity and reversibility of various presumed glycine site N-methyl-D-aspartate (NMDA) antagonists was studied on neonatal rat spinal cord using the grease gap technique. 5,7-Dichlorokynurenate was the most potent and specific glycine site antagonist among the compounds tested. On