Principaux documents
B65705
Sigma-Aldrich
2-Bromoéthylamine hydrobromide
99%
Synonyme(s) :
Bromure de 2-aminoéthyle hydrobromide
25 G
76,00 $
100 G
230,00 $
76,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
76,00 $
100 G
230,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2NH2 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.89
Beilstein:
3607605
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
crystals
Pf
170-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Clé InChI
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromoethylamine hydrobromide, also known as 2-Aminoethyl bromide hydrobromide, is a simple, common, and harmless substance that can provide –NH2 for titanate nanotubes through intramolecular elimination of NaBr. Furthermore, it dissolves in water and can replace harmful organic solvents as excellent modification reagents. [1]
Application
Le bromhydrate de la 2-bromoéthylamine peut être utilisé comme réactif pour synthétiser :
  • des thiazolines et des thiazines par S-alkylation-cyclodésamination en tandem de thioamides/haloamines.
  • des phosphines tertiaires optiquement actives par P-alkylation catalysée par l'hydroxyde de césium de phosphines secondaires.
  • des amines secondaires par mono-N-alkylation chimiosélective facilitée par CsOH d'amines, de diamines et de polyamines primaires.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthesis, 1040-1040 (2006)
Marina Rodríguez et al.
BMC veterinary research, 16(1), 322-322 (2020-09-03)
African horse sickness (AHS) is a serious viral disease of equids resulting in the deaths of many equids in sub-Saharan Africa that has been recognized for centuries. This has significant economic impact on the horse industry, despite the good husbandry
Minjoo Yeom et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 204(2), 157-161 (2015-04-30)
In Korea, porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) is caused by European (type 1) and North American (type 2) strains of PRRS virus (PRRSV). In the present study, the efficacy of a multi-strain PRRSV vaccine inactivated with binary ethylenimine (BEI)
Zhenfeng An et al.
Journal of experimental botany, 59(4), 815-825 (2008-02-15)
H(2)O(2) is an essential signal in absicic acid (ABA)-induced stomatal closure. It can be synthesized by several enzymes in plants. In this study, the roles of copper amine oxidase (CuAO) in H(2)O(2) production and stomatal closure were investigated. Exogenous ABA
S Garrod et al.
Magnetic resonance in medicine, 45(5), 781-790 (2001-04-27)
The metabolic consequences of xenobiotic-induced toxicity were investigated using high-resolution magic angle spinning (MAS) NMR spectroscopy of intact tissue. Renal papillary necrosis (RPN) was induced in Sprague-Dawley rats (n = 12) via a single i.p. dose of 250 mg/kg 2-bromoethanamine