Principaux documents
CLS70582X
Pyrex® disposable graduated bacteriological pipette, sterile
volume 2.2 mL
Synonyme(s) :
pipet
500 EA
750,00 $
750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
750,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex
Description
plugged
Fabricant/nom de marque
Corning 7058-2X
Plage de mesure du volume
2.2 mL
Capacité
2.2 mL
Description générale
This pipet is very convenient when duplicate platings are to be made on the same medium or for plating differential medium for the determination of gram-negative bacteria, mold and yeast, or total plate count. Both sizes are designed for gravity feed (blow-out is not required).
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.