Principaux documents
CLS6571
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, flat cap, non-sterile, clear, 960/cs
Synonyme(s) :
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
960 EA
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
163,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103037
Nomenclature NACRES :
NB.14
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
Conditionnement
pack of 96
case of 960
Fabricant/nom de marque
Corning 6571
Technique(s)
PCR: suitable
Capacité
0.2 mL
D.E. du tube
0.256 in.
Couleur
clear
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (PCR applications)
Description générale
Corning® PCR Tubes
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.