CLS710010
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonyme(s) :
pipet
32,40 $
About This Item
32,40 $
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7100-10
Corning 7100
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Longueur
429 mm
Capacité
10 mL
Couleur
red