Principaux documents
CLS70651
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 1.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7065
12 EA
251,00 $
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
251,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Caractéristiques
graduation
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7065-1
Plage de mesure du volume
1.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × L
7 mm × 325 mm
Capacité
1.0 mL
Caractéristiques et avantages
  • Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 1 mL) are reusable pipettes, which are color-coded by size for easy identification and sorting.
  • Colored graduations are enameled onto the glass.
  • The graduation intervals on these pipettes are 0.1 mL.
  • They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.