CLS21285
Pyrex® micro precision bore funnel top class A burette, with straight ST stopcock
capacity 5 mL
Synonyme(s) :
burette precision, burettes, Corning® 2128
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.01 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2128-5
tol. measuring range
0.01 mL
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.