Principaux documents
CLS211625
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burette, laboratory burette, Corning® 2116
6 EA
978,00 $
978,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
978,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
978,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.10 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2116-25
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: 0.06 mL
Volume
25 mL
Description générale
With 2mm bore PTFE stopcock and dustcover. Has tooled top and bottom with white graduations.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.