Principaux documents
BR578000
BRAND® burette clamp, aluminum die casting for 2 burettes, with roll mounting
Synonyme(s) :
Accessories, Burette clamp, Burettes
1 EA
134,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
134,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.43
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
BRAND 78000
Catégories apparentées
Description générale
Burettes up to 50 ml can be mounted in seconds. PVC-coated clamps provide a secure grip. Comfortable height adjustment. Graduations remain visible. Very sturdy design, easy to operate. Integral support connector.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG